Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ NGS-Aufreinigung und -Größenauswahl
NucleoMag™ NGS-Beads für die Suspension ermöglichen eine auf magnetischen Beads basierende Reinigung und Größenauswahl bei Reaktionen zur Vorbereitung von NGS-Bibliotheken für eine Sequenzierung der nächsten Generation.
Marke: Macherey-Nagel™ 744970.50
653.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
NucleoMag™ NGS-Aufreinigung und -Größenauswahl
- Schritte zur Aufreinigung und Größenauswahl in NGS-Bibliotheken-Kits
- Probeneingabe von nur 17.5 pg
- Probenvolumen von 50 μl bis 150 μl
- Einstellbare Größenauswahl von 150 bis 800 bp
- Praktische Magnet-Bead-Technologie
- Einfache Anpassung für bestimmte Anwendungen oder Sequenzer
- Optimale Skalierbarkeit für manuelle und automatisierte Verarbeitung
Spezifikation
Gekühlt bei 4 bis 8 °°C | |
Reaktionsgemische aus gängigen NGS-Bibliothek-Kits | |
Magnetabscheider; Elutions- und Trennplatten | |
NucleoMag NGS-Beads in Puffer | |
17,5 pg bis 5 μg, Eingangsvolumen: 50 bis 150 μl | |
Hochreaktive superparamagnetische Beads |
Magnetic Bead | |
Elutionsvolumen: 10–100 μl | |
NGS-Reinigung und Größenauswahl | |
50 mL | |
Typische Rückgewinnung (Recovery): ≥ 80 % |