Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA-Bakterien
Magnet-Bead-Kit zur Isolierung genomischer DNA aus Bakterien und Hefen.
356.00 CHF - 1330.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,4 µg/µl Beads |
---|---|
Konzentration | Je nach Menge und Qualität der Probe |
Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
Isolation Technology | Magnetic Bead |
Probentyp | Tierisches Gewebe, Bakterien, Pilze, Menschliches Gewebe, Insekten |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16475199
|
Macherey-Nagel™
744310.1 |
96 Aufreinigungen |
356.00 CHF
96 Reaktionen |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16485199
|
Macherey-Nagel™
744310.4 |
384 Aufreinigungen |
1330.00 CHF
384 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Automatisierungsfreundliche Lösung für mikrobielle Proben
- Umweltverträgliche Pufferchemie – keine chaotropen Salze
- Kombination mit MN Bead-Röhrchen für die Einzelprobenverarbeitung oder MN 96-Bead-Platten für Probenverteilungen mit hohem Durchsatz
- Flüssige Proteinase K und flüssige RNase A für eine einfache Handhabung
Spezifikation
0,4 µg/µl Beads | |
18°bis 25 °C | |
Tierisches Gewebe, Bakterien, Pilze, Menschliches Gewebe, Insekten | |
Enzymatische Reaktionen, NGS, PCR, RT-PCR, Southern Blotting | |
DNA | |
Je nach Menge und Qualität der Probe |
Je nach Menge und Qualität der Probe | |
Magnetic Bead | |
50 bis 120 µl | |
< 40 mg Insekten, < 40 mg Bakterien, < 30 mg lipidreiches Gewebe, < 40 mg anderes Gewebe | |
40 bis 120 min/96 Aufreinigungen (ohne Lyse) | |
Magnet-Beads |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate