Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2/NH2-RP HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 2,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke:  Macherey-Nagel™ 760741.20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12665979
  • 528.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Aminopropyl
Aminopropyl
Für polare Verbindungen unter RP-Bedingungen (Zucker, DNA-Basen), Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen
8700 psi (600 bar)
Kugelförmig
2 bis 8
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L8
Silika
Mixed-Mode
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
EC-Säule
Analysesäule
2 mm
125 mm
Acetonitril/Wasser
3 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Amino (NH2)
2,50%
No