Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Schwerkraftflusssäulen aus Polypropylen mit eingesteckten Säulenfiltern für die Verwendung mit NucleoBond Xtra Midi- oder Maxi-Kits zur ultraschnellen Isolierung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
141.00 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Endprodukttyp Transfektionsfähige DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Plasmid-DNA
Enthält NucleoBond Xtra Säulenfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15829097
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740410.10S
NucleoBond Xtra
141.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15749999
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740414.10S
NucleoBond Xtra
239.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NucleoBond™ Xtra— Die neue Generation von Anionenaustauschern für ultraschnelle transfektionsfähige Plasmid-DNA
  • Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 30 min, Maxi-Prep in 35 min
  • Erhältlich in den Größen Midi und Maxi – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
  • Polypropylen-Säulen für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln und Puffern mit Denaturierungsmitteln
  • Säulenfilter sind enthalten für hohe Filterdurchflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Beladen der Säule
    • Tiefenfilter vermeiden zeitaufwendige Zentrifugation zur Lysatklärung
    • Vollständige Entfernung von Ausfällungen auch bei großen Lysatvolumen ohne Verstopfen
    • Vermeidet das Scheren großer DNA-Konstrukte (z. B. PACs oder BACs)
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur (18–25 °C)
Transfektionsfähige DNA
NucleoBond Xtra Säulenfilter
10 pro Packung
< 300 kbp
Anionenaustausch-Chromatographie
Aufreinigung von Plasmid-DNA
Schwerkraftfluss-Säule
A260/A280: 1,80–1,95
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr
Produktidentifikator
  • NucleoBond Xtra Midi
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <