Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit
Entfernt Endotoxine über einen zusätzlichen Waschschritt, ohne Eisinkubation. Das Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit ist ein klassischer Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Das Kit enthält NucleoBond™ AX-Säulen, alle Puffer, RNase A und NucleoBond™ Filter.
412.00 CHF - 800.00 CHF
Specifications
Konzentration | Endotoxin-Gehalt: <0,1 EU/μg |
---|---|
Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
Effizienz | Rückgewinnung von Plasmid-DNA: > 90 % |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | High-Copy-Plasmide von E. coli |
Menge | 1 Kit |
Product Code | Brand | Anzahl Reaktionen | Ertrag | Probenvolumen | Prüfzeit | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Anzahl Reaktionen | Ertrag | Probenvolumen | Prüfzeit | Price | Quantity & Availability | ||
12863931
|
Macherey-Nagel™
740550 |
10 | 100–500 μg | 30 bis 150 ml | 100 min/2 Präparate |
412.00 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12860661
|
Macherey-Nagel™
740549 |
5 | 500–2.000 μg | 150 bis 500 ml | 150 min/2 Präparate |
446.00 CHF
5 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12873971
|
Macherey-Nagel™
740548 |
5 | 2.000–10.000 μg | 500–2.000 ml | 180 min |
800.00 CHF
5 Ansätze |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||
Description
Eine wichtige Voraussetzung für Transferrinfektionen und Gentherapie-Anwendungen ist die endotoxinfreie Plasmid-DNA. Das patentierte Verfahren von NucleoBond™ PC EF reduziert Endotoxine auf ein sehr niedriges Niveau mit demselben Arbeitsverfahren wie das Standardprotokoll. Im Vergleich zu Konkurrenzkitzs braucht es keinen zeitaufwendigen Inkubationsschritt für das Entfernen von Endotoxinen.
Eigenschaften
- Schnelle und einfache Klärung durch NucleoBond™ gefaltete Filter – keine erforderliche Zentrifugation, keine Scherkräfte
- Bewährte Anionenaustauschtechnologie – ergibt transfektionsfähige Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus E. coli
- NucleoBond™ Säulen enthalten NucleoBond™ AX Silikatharz, verpackt zwischen inerten Filtern
- Polypropylen-Säulen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und frei von DNase und RNase
- AX-Harz kann über einen breiten pH-Bereich verwendet werden und kann bis zu drei Stunden lang mit Puffern in Kontakt bleiben
Spezifikationen
- DNA mit weniger als 0.1 EU/μg DNA
- Reinheit der Plasmid-DNA: A260/A280 = 1.80–1.95
- Rückgewinnung von Plasmid-DNA > 90 %
- Strukturelle Integrität > 90 %
- Ausbeute zwischen 500 μg und 10 mg, je nach verwendetem Kit
Specifications
Endotoxin-Gehalt: <0,1 EU/μg | |
Rückgewinnung von Plasmid-DNA: > 90 % | |
1 Kit | |
Ja |
Anionenaustausch-Chromatographie | |
High-Copy-Plasmide von E. coli | |
A260/A280: 1,80–1,95 | |
<300 kbp |
Safety and Handling
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.