Learn More
NRF2/NFE2L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | NRF2/NFE2L2 |
---|---|
Konzentration | 0.47 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16806014
|
Proteintech
16396-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16896004
|
Proteintech
16396-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) is a transcription activator which plays a key role in protecting the cell from oxidative stress and inflammation. It is primarily localized in the cytoplasm under normal conditions, but under conditions of oxidative stress, Nrf2 migrates to the nucleus to upregulate expression of genes with ARE (antioxidant response elements) in the promoter region. The upregulated genes include those involved in cellular protection, drug transport, detoxification, and anti-oxidant defense. The protein is ubiquitously expressed in various tissues, with the highest levels found in kidney, muscle, lung, heart, liver, and brain.Spezifikation
NRF2/NFE2L2 | |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O54968, Q16236, Q60795 | |
18024, 4780, 83619 | |
NRF2, NFE2L2 Fusion Protein Ag9489 | |
Primary | |
-20°C | |
NFE2L2 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HEBP1, NF E2 related factor 2, NFE2 related factor 2, NFE2L2, NRF2 | |
Nfe2l2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |