Learn More
Invitrogen™ Leptin Rat ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KRC2281
1036.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24080" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Ratten-Leptin-ELISA quantifiziert Rt-Leptin in Rattenserum und -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Rt-Leptin. Verfahrensprinzip Der Ratten-Leptin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Leptin ist ein langproteinhaltiges 167-Aminosäure-Hormon mit wichtigen Auswirkungen auf die Regulierung von Körpergewicht, Stoffwechsel und Fortpflanzungsfunktion. Leptin verfügt über eine Masse von ungefähr 16 kDa und kodiert durch das „obese“ (ob)-Gen. Leptin wird überwiegend durch Adipozyten exprimiert, was der Vorstellung entspricht, dass das Körpergewicht als Gesamtfettmasse im Körper wahrgenommen wird. Kleinere Mengen Leptin werden auch von Zellen im Epithel des Magens und in der Plazenta sezerniert. Leptin-Rezeptoren werden stark in Bereichen des Hypothalamus, die für die Regulierung des Körpergewichts von Bedeutung sind, sowie in T-Lymphozyten und vaskulären Endothelzellen exprimiert. Die Auswirkungen von Leptin auf das Körpergewicht werden durch Effekte auf hypothalamische Zentren vermittelt, die das Essverhalten und den Hunger, die Körpertemperatur und den Energieverbrauch steuern. Leptin ist an der Regulierung von Nahrungsaufnahme, Energieverbrauch und Adipositas durch hypothalamische Leptin-Rezeptoren beteiligt. Leptin fördert Hämatopoese, Angiogenese, Wundheilung, Entzündung, Immunreaktionen und beeinflusst die pubertale Entwicklung und das fetale Wachstum. Studien haben die Rolle von Leptin bei Adipositas, Anorexia nervosa, Insulinresistenz und Hypertonie untersucht. Leptin hat auch thermogene Wirkungen und reguliert Enzyme der Fettsäurenoxidation. Schwere erbliche Fettleibigkeit bei Nagetieren und Menschen kann durch Defekte in der Leptin-Produktion verursacht werden.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse P50596 | |
<20 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ob,obese | |
7.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Leptin | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
62.5 bis 4000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
25608 | |
3 h | |
5.5 % | |
HRP | |
96 Tests | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 100 μl | |
Ratte | |
4 h |