Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-IL-13
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KMC2221
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der ELISA für Maus-Interleukin-13 (Ms-IL-13) quantifiziert Ms-IL-13 in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-IL-13. Eine gewisse Kreuzreaktivität wird bei Human- und Rattenproben beobachtet. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Maus-IL-13 misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IL-13 ist ein immunregulatorisches Zytokin, das hauptsächlich von aktivierten Th2-Zellen produziert wird und an der Regulierung von Entzündungs- und Immunreaktionen beteiligt ist. IL-13 reguliert die Makrophagenaktivität herunter und hemmt dadurch die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen. Es ist durch Mechanismen, die von IgE und Eosinophilen unabhängig sind, an allergischem Asthma beteiligt. Zudem reguliert IL-13 auch mehrere Stufen der B-Zellreifung und -differenzierung, reguliert die Expression von CD23 und MHC-Klasse-II hoch und fördert den Isotypenswitch der B-Zellen. Strukturell hat IL-13 große Ähnlichkeit mit IL-3, IL-4, IL-5 und GM-CSF. Das Gen, das für IL-13, IL3-, IL5-, IL- und 4 CSF2 codiert, bildet einen Zytokin-Gencluster auf Chromosom 5q, wobei das IL-13-Gen besonders nahe an IL4 liegt.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P20109 | |
<2 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-13 | |
6.7 % | |
HRP | |
96 Tests | |
Plasma, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Maus | |
4 h |
3.9 bis 250 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
16163 | |
8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<2 pg/ml | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |