Learn More
Micronova™ NovaMop™ selbstauswringender Mopp
Ein Verbindungsstück aus Polypropylen für selbstauswringende Mopps mit 360°-Drehgelenk für den Einsatz auf Böden, Wänden und Decken in Reinräumen. Entwickelt für die Verwendung mit Flachkopf-Mopps der Serien SnapMop™ und PocketMop™ sowie für den direkten Anschluss an Gewindegriffe (feste Länge oder erweiterbar) der Serie STA.
279.00 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Color Weiß
Esterilidad Unsteril
Esterilizables en autoclave Autoklavierbar
Altura (métrico) 57,2 cm
Altura (imperial) 22,5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt:
SnapMops oder PocketMops, Griffe der Serie STAH oder STAEH
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensiones Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensiones Preis Menge & Verfügbarkeit  
15870510
Unterlagen ansehen
Micronova™
QPNMSW-14
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.)
279.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15880510
Unterlagen ansehen
Micronova™
QPNMSW-18
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.)
290.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • NovaMop SW2 ist eine Hardwarekomponente zur Verwendung mit Moppköpfen der Serien SnapMop und PocketMop
  • NovaMop SW2 wurde für den Einsatz auf Böden, Wänden und Decken entwickelt und verfügt über ein Drehgelenk, das eine Drehung des Moppkopfes von 360° ermöglicht
  • Kann zur Anpassung der Reichweite an verlängerbaren und nicht verlängerbaren Griffen der STA-Serie befestigt werden
  • Kann durch Hinzufügen des SSA-3 Adapters mit Edelstahlgriffen der SSU-Serie verwendet werden
  • NovaMop SW2 wird aus leichtem Polypropylen mit elektropolierten Edelstahlstützen gefertigt und ist beständig gegen gängige Reinigungschemikalien, u. a.: Phenole, Bleichmittel, quartäres Ammonium, Peressigsäure, Alkohole, Reinstwasser
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Autoklavierbar
22,5 in.
4 in.
Ja
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Selbstauswringender Moppadapter aus Polypropylen mit Schwenkfunktion
Polyethylen, Edelstahl, elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl
Unsteril
57,2 cm
10,2 cm
Chemikalien
Je 1
SnapMop, M-Zone FlatMop und PocketMop Serien für austauschbare Moppköpfe
Selbstauswringender Mopp für Böden, Wände und Decken in kontrollierten Umgebungen