missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKX3-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 13069-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The homeodomain-containing transcription factor NKX3-1 is a putative prostate tumor suppressor that is expressed in a largely prostate-specific and androgen-regulated manner. Loss of NKX3-1 protein expression is a common finding in human prostate carcinomas and prostatic intraepithelial neoplasia.Spezifikation
NKX3-1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
NKX3-1 | |
BAPX2, Homeobox protein Nkx 3.1, NK3 homeobox 1, NKX3, NKX3 1, NKX3.1, NKX3-1, NKX3A | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
18095, 305999, 4824 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P97436, Q99801 | |
Nkx3-1 | |
NKX3-1 Fusion Protein Ag4070 | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur