Learn More
NKX2-2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | NKX2-2 |
---|---|
Konzentration | 0.49 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16881014
|
Proteintech
13013-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16871014
|
Proteintech
13013-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a homeobox domain and may be involved in the morphogenesis of the central nervous system. This gene is found on chromosome 20 near NKX2-4, and these two genes appear to be duplicated on chromosome 14 in the form of TITF1 and NKX2-8. The encoded protein is likely to be a nuclear transcription factor.Spezifikation
NKX2-2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O95096, P42586 | |
18088, 366214, 4821 | |
NKX2-2 Fusion Protein Ag4069 | |
Primary | |
-20°C | |
NKX2-2 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Homeobox protein Nkx 2.2, NK2 homeobox 2, NKX2 2, NKX2.2, NKX2-2, NKX2B | |
Nkx2-2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |