Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Handschuhe sind ein Produkt, das ideal auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist, sei es medizinisches Zubehör, persönlicher Schutz oder Reinraum. Unsere Einrichtung in Malaysia kann Ihre Anforderungen in wissenschaftlichen Reinraumumgebungen erfüllen und stellt sicher, dass die Palette der sterilen und nicht sterilen, mit ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen Handschuhe besten Komfort, Festigkeit und Tastgefühl bietet.
Marke: Ansell BPZS65
490.15 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Doppelt überziehbar
Spezifikation
ASTM D6978-05 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Naturfarben | |
7 mil | |
Spezifisch | |
Polychloropren | |
0,15 mm | |
6,5 | |
7 mil | |
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D | |
BioClean™ P-Zero BPZS | |
12 in. |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III | |
0,65 | |
Vollständig texturiert | |
0,18 mm | |
Ja | |
5,9 mil | |
Puderfrei | |
Steril | |
0,18 mm | |
BPZS65 | |
9 MPa | |
30.5 cm |