Learn More
Ansell Nitrilite™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 93-311 aus Nitril
Hergestellt in einer kontrollierten, puderfreien Umgebung mit außergewöhnlich geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen und Partikeln für ausgezeichneten Produktschutz.
Marke: Ansell 933116
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % Nitrilpolymer verhindert das Risiko von Allergien im Zusammenhang mit Latexprotein
- Nitrilbeschichtung
- Texturiertes Fingerspitzen-Griffdesign
- Rollrand
Spezifikation
Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 | |
6 | |
0.12 mm | |
1000 Paare | |
93-311 |
Controlled Environment Gloves | |
Unsteril | |
Electronics assembly, handling sensitive parts and materials | |
Splash resistance |