Learn More
Nitritex™ Latex-freie Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Description
- Blau
- Gerolltes Bündchen
- Nicht steril
- Nitril enthält keine Proteine
- Verschiedene Größen
Spécification
Spécification
Zertifizierung/Konformität | ISO 2859 |
Klassifikation | Kategorie III – Persönliche Schutzausrüstung mit komplexem Design |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
Größe | S |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
Geprüft für medizinische Verwendung | Ja |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu