Learn More
Salpetersäure, Puriss, p.a., ACS Reagenz, Reag. ISO, ≥69%, Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15613090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 69 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Namenshinweis Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥69%
Siedepunkt 122°C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <70.0000%, <50.0000%
Dichte 1.413 g/mL at 20 °C(lit.)
Verpackung Glasflasche
Menge 4 x 2.5 L
Strukturformel HNO3
UN-Nummer UN2031
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) >69%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO