Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere schwarze und gelbe Handschuhe der Serie 28-329 aus Nitril
Vereinen den hervorragenden Schutz der Kevlar™-verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und der Flexibilität der fortschrittlichen Nitril-Beschichtungstechnologie von Ansell. Die NitraSafe™ Reihe steht für den sicheren Umgang mit öligen Schwermetallteilen, während der NitraSafe™ Schaum gute Griffigkeit und Komfort vereint.
Marke:  Ansell™ 28-329_7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12610812
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht einen sicheren Umgang mit schweren, öligen Metallteilen, während der NitraSafe™ Schaumstoff für eine gute Griffigkeit und hohen Komfort sorgt.
  • Beide Handschuhe, eventuell in Kombination mit der NitraGold™ Manschette, bieten hervorragenden mechanischen Schutz gegen Schnitte und Abrieb.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Konstruktion aus Baumwolljersey-Kevlar™
  • Nitrilbeschichtung
  • Handflächenbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
7
Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Coated-palm
Höhere Schnitt- und Abriebfestigkeit
CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331
Heavyweight Gloves
Nitragold™
Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
72 Paar