Learn More
Niobdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 0.998, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301338
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Form: Ca. .6.7 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.80%
Menge 25 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser