Learn More
Niobdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.96 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049416
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Packungsgröße:
500 Zentimeter
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia.
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.68g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.96%