Learn More
Niob(V)-oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430121
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 1660137-09-6 | C10H12NbO21 | 561.091 g/mol
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660137-09-6
MDL-Nummer MFCD00050743
Synonym niobium v oxalate, niobium oxalate
PubChem CID 121233648
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxalate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel C10H5NbO20
InChI-Schlüssel AXIFGFAGYFPNFC-UHFFFAOYSA-I
SMILES OC(=O)C(=O)O[Nb](OC(=O)C(O)=O)(OC(=O)C(O)=O)(OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
IUPAC-Name Niob; Oxalsäure; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 538.04
Formelmasse 538.04 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) oxalate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Niobium(V) oxalate hydrate