Learn More
Niob(V)-ethylat, 99.95 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627114 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3236-82-6
Summenformel C10H25NbO5
Molekulargewicht (g/mol) 318.21
MDL-Nummer MFCD00015122
InChI-Schlüssel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Chemischer Name oder Material Niobium(V) ethoxide
Schmelzpunkt 6.0°C
CAS Min. % 99.9
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel Nb(OC2H5)5
Flammpunkt 36°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
IUPAC-Name Ethanolat; Niob(5+)
Formelmasse 318.21
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.268
Dichte 1.2680g/mL