Learn More
Niob-Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337907
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 250 mm
100 x 500 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 250 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈21.4g/50x100mm
Form Folie