Learn More
Niobfolie, 0.025 ±0.015 mm (0.001 ±0.0006 Zoll) Dicke, 0.998, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11391328
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
20 x 500 cm
Form: Ca. .8.6 g/20 x 20 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name niobium
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.80%
Menge 20 x 100 cm
Geruch Odorless
Form Folie, 0.025 ± 0.015 mm (0.001 ± 0.0006Zoll) dick