Learn More
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
134.00 CHF - 1380.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Summenformel | Ni |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.69 |
MDL-Nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
InChI-Schlüssel | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
IUPAC-Name | Nickel |
SMILES | [Ni] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11370388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043762.BU |
25 cm |
134.00 CHF
25 Zentimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11350388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043762.BY |
100 cm |
379.00 CHF
100 Zentimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11360388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043762.CC |
500 cm |
1380.00 CHF
500 Zentimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
Nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spezifikation
Nickel wire | |
7440-02-0 | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Puratronic™ | |
≈7.0g/m |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel | |
935 | |
99.999% | |
Geruchsneutral | |
Draht |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H372-H351-H317
Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen