Learn More
Nickeldraht, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11301478
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickeldraht, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11301478
50 m
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Artikelnummer. 11301478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010932.H2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.0.07 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Menge 50 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Nickeldraht, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >