Learn More
Nickelschläuche, 0.81 mm (0.032 Zoll) im Außendurchmesser, 0.51 mm (0.02 Zoll) im Innendurchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326828
Click to view available options
Menge:
60 cm
5 x 60 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel tubing
Namenshinweis OD: 0.81mm (0.032 in.) ID: 0.51mm (0.02 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 x 60 cm
Reinheit (%) 99%