Learn More
Dünne Nickelfolie, 0.0125 mm (0.000492 Zoll) Dicke, 99% (Metallbasis ohne Co), nominales Co 0.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050193
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Thinfoil
Namenshinweis 0.0125mm (0.000492 in.) thick, Not certified pinhole free
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.07g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Co), Co nominal 0.8 %
Reinheit (%) 99.8%