Learn More
Nickel-Shots, 3 bis 25 mm (0.1 bis 0.98 Zoll), >99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver gray shot |
Prozentgehaltsbereich | >99.95% (Metals basis) |
Menge | 5 kg |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Shots, 3 bis 25 mm (0.1 bis 0.98 Zoll) |