Learn More
Nickelpulver, sphärisch, -400 Mesh, ≥99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
27.60 CHF - 659.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11360298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.14
25 g
27.60 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11350298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.22
100 g
67.90 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11380298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.36
500 g
182.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11370298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043704.A3
2 kg
659.00 CHF
2 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Spezifikation
Nickel powder
(Metallbasis)
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
−400 Mesh
Pulver, sphärisch
7440-02-0
Ni
UN3089
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Nickel
935
≥99.8%
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H372-H351-H228-H317
Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Entzündbarer Feststoff.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:METALLPULVER, ENTZÜNDBAR, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR5950000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen