Learn More
Nickelpulver, sphärisch, -100 +325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355517
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.8%
Netzgröße −100+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver, sphärisch