Learn More
Nickelpulver, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11330909
2.5 g, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
C in der Regel weniger als 0.05 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.996%
Menge 2.5 g
Netzgröße -120 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickelpulver, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >