Learn More
Nickelpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389278
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: Leitfähiges dendritisches Pulver
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 500 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver