Learn More
Nickel-Eisen-Molybdän-Flocken, -200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1 Kilogramm
250 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Nickel Iron Molybdenum flake |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% |
Dichte | 0.29g/mL |
Menge | 250 g |
Netzgröße | −200 Mesh |
Form | Flocken |
MDL-Nummer | MFCD09910537 |
UN-Nummer | UN3089 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu