Learn More
Nickel(II)-sulfat, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404469
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Nickel(II)-Sulfat, 0.5 M wässrige Lösung wird beim Vernickeln, als Beizmittel beim Färben und beim Bedrucken von Textilien verwendet. Säulen, die in der Polyhistidin-Markierung verwendet werden und in der Biochemie und Molekularbiologie nützlich sind, werden mit Nickelsulfat regeneriert.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00011146
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfate
Farbe Grün
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Strukturformel NiSO4
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 262.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Geruch Odorless