Learn More
Nickel(II)-perchlorathydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438420
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 13637-71-3 | Cl2NiO8 | 257.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13637-71-3
Fórmula molecular Cl2NiO8
Peso molecular (g/mol) 257.59
Número MDL MFCD00149804
Clave InChI ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2
PubChem CID 26158
SMILES [Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nickel (II) perchlorate hydrate
Punto de fusión 140°C
Color Grün
Forma física Kristallin
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Fórmula lineal Ni(ClO4)2·xH2O
Número UN UN1481
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in many organic solvents.
Nombre IUPAC Nickel(2+); Diperchlorat
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.59 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.55
Sensibilidad Hygroscopic