Learn More
Nickel(II)-hydroxid, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155160 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-48-7
Fórmula molecular H2NiO2
Peso molecular (g/mol) 92.71
Número MDL MFCD00011140
Clave InChI BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nickel(II) hydroxide
Nombre de nota c.p., 60-61% Ni
Color Grün
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Ni(OH)2
Índice Merck 15, 6595
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.7
Porcentaje de pureza 61.0 to 65.0% (Nickel)
Grado Analytisch
Envase Glasflasche