Learn More
Nickel(II)-cyanidtetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388278
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Für Metallurgie, Vernickelung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-95-7
Summenformel C2H8N2NiO4
Molekulargewicht (g/mol) 182.789
MDL-Nummer MFCD00049490
InChI-Schlüssel VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate
PubChem CID 71317429
IUPAC-Name Nickel(2+); Dicyanid; Tetrahydrat
SMILES [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Schmelzpunkt 200°C-4H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides
Formelmasse 182.73 (110.73 Anhydrous)
Aussehen Light green powder