Learn More
Nickel(II)-chlorid, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403829
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni
MDL-Nummer MFCD00011142
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride
Farbe Grün
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Strukturformel NiCl2
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 129.6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Geruch Odorless