Learn More
Nickel-Kupferfolie, Legierung 400, 1.98 mm (0.078 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7059709
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Copper foil, Alloy 400
Namenshinweis 1.98mm (0.078 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cu; 67:33 wt%
Menge 150 x 150 mm
Form Folie
MDL-Nummer MFCD00801098