Learn More
Nickel-Kupferfolie, Legierung 400, 0.81 mm (0.032 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496795
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Copper foil, Alloy 400
Namenshinweis 0.81mm (0.032 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cu; 67:33 wt%
MDL-Nummer MFCD00801098
Menge 300 x 300 mm
Form Folie