Learn More
Nickel-Chrom-Kugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.5 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364478
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
IUPAC-Name Chrom Nickel
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.4g/slug
Form Slug
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel-Chrom-Kugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.5 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >