Learn More
NFATC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | NFATC3 |
---|---|
Konzentration | 0.34 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858284
|
Proteintech
18222-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848284
|
Proteintech
18222-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene encodes a protein that is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. mRNA surveillance detects exported mRNAs with truncated open reading frames and initiates nonsense-mediated mRNA decay (NMD). When translation ends upstream from the last exon-exon junction, this triggers NMD to degrade mRNAs containing premature stop codons. This protein is located only in the cytoplasm. When translation ends, it interacts with the protein that is a functional homolog of yeast Upf2p to trigger mRNA decapping. Use of multiple polyadenylation sites has been noted for this gene.Spezifikation
NFATC3 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P97305, Q12968 | |
18021, 4775 | |
NFATC3 Fusion Protein Ag12985 | |
Primary | |
-20°C | |
NFATC3 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NF AT4, NF ATc3, NFAT4, NFATC3, NFATX | |
Nfatc3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |