Learn More
Neuropilin 1 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 2H3F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen Neuropilin 1
Klon 2H3F6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16817035
Unterlagen ansehen
Proteintech
60067-1-IG-20UL
20 μL
136.75 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16807035
Unterlagen ansehen
Proteintech
60067-1-IG-150UL
150 μL
386.68 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neuropilin 1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor and semaphorin family members. Neuropilin 1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration and invasion.
Spezifikation
Spezifikation
Neuropilin 1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BDCA4, CD304, neuropilin 1, NRP, NRP1, VEGF165R
NRP1
IgG1
Caprylic Acid Precipitation
Antibody
2H3F6
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Porcine, Human
O14786
100286859, 8829
Neuropilin 1 Fusion Protein Ag0931
Primary
-20°C
NRP1