Learn More
Lovibond™ Nessleriser 2150 On Stand
Marke:  Lovibond™ 172150
Artikelnummer. 13111671
  • 298.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Spezifikation
Verwendet natürliches Licht und Zylinder mit einer Pfadlänge von 113 mm und einem Zellvolumen von 50 ml