Learn More
Neopentylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151.05 g/mol
69.60 CHF - 192.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 630-17-1 |
---|---|
Summenformel | C5H11Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.05 |
MDL-Nummer | MFCD00000209 |
InChI-Schlüssel | CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g |
PubChem CID | 12415 |
IUPAC-Name | 1-Brom-2,2-Dimethylpropan |
SMILES | CC(C)(C)CBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11352226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03579.06 |
5 g |
69.60 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11362226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03579.14 |
25 g |
192.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Neopentyl bromide is used in synthesis of S-alkylated cysteine derivatives with branched alkyl chains. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNeopentylbromid wird bei der Synthese von S-alkylierten Cystein-Derivaten mit verzweigten Alkylketten verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazeutik und als Farbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Aceton und Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
Chemische Identifikatoren
630-17-1 | |
151.05 | |
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N | |
12415 | |
CC(C)(C)CBr |
C5H11Br | |
MFCD00000209 | |
neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g | |
1-Brom-2,2-Dimethylpropan |
Spezifikation
Neopentyl bromide | |
1.195 | |
6°C (42°F) | |
1.436 | |
UN1993 | |
neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g | |
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-2,2-Dimethylpropan | |
12415 | |
98% |
630-17-1 | |
104°C to 106°C | |
C5H11Br | |
MFCD00000209 | |
1730989 | |
Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water. | |
CC(C)(C)CBr | |
151.05 | |
151.05 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 211-132-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen