Learn More
Neodym(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312568
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 29843-90-1 | Br3Nd | 383.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29843-90-1
Summenformel Br3Nd
Molekulargewicht (g/mol) 383.95
MDL-Nummer MFCD00748137
InChI-Schlüssel LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name neodymium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) bromide hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 383.97 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™