Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10334583
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Lagern Sie Materialien in den auslaufsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen, die dank der weiten Öffnungen ein einfaches Befüllen ermöglichen.
Lagern Sie Materialien in den auslaufsicheren† Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen, die dank der weiten Öffnung ein einfaches Befüllen und Ausgießen ermöglichen. Diese durchscheinenden Flaschen aus Polypropylen-Copolymer besitzen eine höhere Transparenz als Flaschen aus Polyethylen mit hoher Dichte.
  • Verschlüsse aus Polypropylen
  • Die gleichmäßigen Wände sind widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
  • Autoklavierbar
  • Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 43mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 131 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,16 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.