Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ständer für Rundboden-Zentrifugenflaschen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Ständer sind aus weißem Polycarbonat gefertigt.
Marke:  Thermo Scientific™ DS3124-0010
90.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10478992
  • 97.35 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rundboden-Zentrifugenflaschen-Adapter aus Polycarbonat, der speziell für die Verwendung mit der Nalgene Rundboden-Zentrifugenflasche aus Polycarbonat (3123-0250) für den Einsatz in Standard-Zentrifugenrotoren entwickelt wurde. Er ist aus stabilem und robustem, weißem Polycarbonat für verlässliche Haltbarkeit gegossen.
Zur Verwendung mit Nalgene 3123-0250 Zentrifugenflaschen aus Polycarbonat mit Rundboden.
Passt die Nalgene Flasche mit Rundboden an die Standard-Zentrifugenrotoren an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
4
Rund
AC-Adapter
5,41 in.
Polycarbonat
4
137,5 mm
Standard-Zentrifugenrotoren
Polycarbonat
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.