Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, LDPE mit PP-Verschlüssen - Großpackung
Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ 312088-0016
238.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert.
Das Design für Enghals-Verpackungsflaschen ist für Lagerung, Versand und Verpackung von Flüssigkeiten optimiert.
Merkmale:- Im Lieferumfang sind die Schraubverschlüsse aus naturfarbenem Polypropylen inbegriffen
- Ideal zur Spurenmetallanalyse, da LDPE einen geringen Spurenmetallgehalt aufweist
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Enghals-Verpackungsflaschen | |
LDPE | |
125 | |
28 mm | |
Ja | |
Rund | |
Verpackungsflasche | |
6,78 in. | |
28 bis 415 mm | |
Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) |
500mL | |
Durchscheinend | |
21 mm | |
125 | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Eng | |
170 mm | |
2,88 in. | |
Polypropylen | |
73 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.