Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Braune Enghalsflaschen aus HDPE
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Braunen Enghalsflaschen aus HDPE eignen sich für leichte, allgemeine Anwendungen, bei denen keine schwerere Flasche erforderlich ist.
Marke: Thermo Scientific™ DS2085-0016
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene braune Economy-Enghalsflaschen werden aus HDPE hergestellt und sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
Eine auslaufsichere, leichtere und flexiblere Version der Nalgene Laborflaschen für weniger robuste Laboraufgaben.
- Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
- Vielseitige Flaschen mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole für Anwendungen, bei denen die Lichtbelastung verringert werden muss
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Spezifikation
500 ml (16 oz.) | |
16 oz. | |
Braune Economy-Enghalsflasche | |
HDPE | |
48 | |
Bernsteinfarben | |
Erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe für lichtbeständige Behälter. | |
Ja | |
Eng | |
170 mm | |
2,87 in. | |
Ohne Dichtungseinlage | |
28 mm | |
Schraubkappe |
500 ml | |
Braun | |
21mm | |
48 | |
Unsteril | |
28mm | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Enghalsflasche | |
6,73 in. | |
Polypropylen | |
73 mm | |
Nein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.