Learn More
N-Phenyldiethanolamin 90-95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10675372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-07-0, 62-53-3
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.24
MDL-Nummer MFCD00002845
InChI-Schlüssel OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC-Name 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]ethanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyldiethanolamine
Namenshinweis 90-95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt 200°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NC6H5
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C)
Viskosität 1.27 mPa.s (200°C)
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Masse, Kristalle oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyldiethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.